1606037
USP
Rosuvastatin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(Calcium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorophenyl)-2-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5- yl]-2-hydroxy-N-methylethylsulfonamido}-6-isopropylpyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate salt (1:2))
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
API-család
rosuvastatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3