1562011
USP
Primidone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Ethyl-2-phenylmalondiamide, 2-Ethyl-2-phenylpropanediamide, PEMA
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
primidone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C(CC)(c1ccccc1)C(=O)N
InChI
1S/C11H14N2O2/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFZHPFOXAAIUMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)