Fontos dokumentumok
1478141
USP
Oleanolic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oleanolic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@@]1(CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Olive Leaf Dry Extract
- Olive Leaf Powder
- Olive Leaf
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3