Fontos dokumentumok
1367504
USP
Lindane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
γ-BHC, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-Hexachlorocyclohexane
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lindane
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
113-115 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[C@H]1[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLYXXMFPNIAWKQ-GNIYUCBRSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Lindane Cream
- Lindane Shampoo
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)