Fontos dokumentumok
1275009
USP
Fluocinolone acetonide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Fluocinolone acetonide, 6α,9α-Difluoro-11β,16α,17α,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α,9α-Difluoro-16α-hydroxyprednisolone 16,17-acetonide, 6α-Fluorotriamcinolone acetonide, Sinalar, Synandone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluocinolone
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
267-269 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEBLZLNTKCEFIT-VSXGLTOVSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Alkalmazás
- Fluocinolone Acetonide Cream
- Fluocinolone Acetonide Ointment
- Fluocinolone Acetonide Topical Solution
- Neomycin Sulfate and Fluocinolone Acetonide Cream
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)