Fontos dokumentumok
1132001
USP
Cholesteryl caprylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-octanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-octanoate, Cholesteryl n-octanoate, Cholesteryl octanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cholesteryl caprylate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
110 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C35H60O2/c1-7-8-9-10-11-15-33(36)37-28-20-22-34(5)27(24-28)16-17-29-31-19-18-30(26(4)14-12-13-25(2)3)35(31,6)23-21-32(29)34/h16,25-26,28-32H,7-15,17-24H2,1-6H3/t26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,35-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKLBBRQPVZDTNM-SJTWHRLHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
Testosterone Cypionate
Testosterone Cypionate Injection
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)