Fontos dokumentumok
29744-U
Carbotrap® 217 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Szinonimák:
Carbotrap® 217
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Carbotrap® 217, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Anyagok
stainless steel TD tube
Minőségi szint
Ügynökség
EPA TO-14 (Air Toxics)
EPA TO-17
termékcsalád
Carbotrap®
Jellemzők
preconditioned
kiszerelés
pkg of 10 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
1/4 in. × 3 1/2 in.
Mátrix
Carbotrap® 217 (Packed with Carbotrap B and Carboxen-1000)
Carbotrap® carbon molecular sieve (CMS)
Carboxen® 1000 carbon molecular sieve
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
környezetbarátabb alternatív kategória
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)