1041992
USP
Desfluoro Aprepitant
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-{[(2R,3S)-2-{(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy}-3-phenylmorpholino]methyl}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aprepitant
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C23H22F6N4O3/c1-13(15-9-16(22(24,25)26)11-17(10-15)23(27,28)29)36-20-19(14-5-3-2-4-6-14)33(7-8-35-20)12-18-30-21(34)32-31-18/h2-6,9-11,13,19-20H,7-8,12H2,1H3,(H2,30,31,32,34)/t13-,19+,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOBMIXIISZAQGF-CAYVGHNUSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Aprepitant
- Aprepitant Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3