1038025
USP
Antazoline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(2-Aminoethyl)-2-[benzyl(phenyl)amino]acetamide
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
antazoline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(Cc2ccccc2)(CC(=O)NCCN)c1ccccc1.OC(=O)C=CC(=O)O
InChI
1S/C17H21N3O.C4H4O4/c18-11-12-19-17(21)14-20(16-9-5-2-6-10-16)13-15-7-3-1-4-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10H,11-14,18H2,(H,19,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLWQMCCSTDJOLF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)