Fontos dokumentumok
1012032
USP
Actein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Shengmating
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
actein
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1C[C@@]2([C@H]3[C@@](O3)(C)[C@@H](O)O2)O[C@]4([H])[C@@]1([H])[C@]([C@H](OC(C)=O)C[C@]5(C6)[C@@]7([H])CC[C@]8([H])[C@]56CC[C@H](O[C@]9([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)C8(C)C)(C)[C@@]7(C)C4
InChI
1S/C35H54O9/c1-17-13-35(27-32(6,43-27)28(39)44-35)42-19-14-31(5)21-8-7-20-29(2,3)22(41-26-25(38)24(37)18(36)15-40-26)9-10-33(20)16-34(21,33)12-11-30(31,4)23(17)19/h17-28,36-39H,7-16H2,1-6H3/t17-,18-,19+,20+,21+,22?,23+,24+,25-,26+,27+,28?,30-,31+,32-,33-,34+,35?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKNTVINERUAWJC-LXVMFROXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Black Cohosh
- Black Cohosh Fluidextract
- Black Cohosh Tablets
- Powdered Black Cohosh
- Powdered Black Cohosh Extract
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3