Fontos dokumentumok
Z777098
SRT®-C SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SRT®-C SEC-100 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
SRT®
molekulatömeg
100-100,000
gyártó/kereskedő neve
Sepax 235100-7830
kiszerelés
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
szennyeződések
<10 ppm metals
matrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
hydrophilic polymer phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
operating pH range
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
The bonded phase in SRT-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in SRT columns, making SRT-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. SRT-C columns share with SRT columns the same 5 micron silica particle and the same wide range of pore sizes so you can select the pore size that will allow full access for your compound of interest.
SRT-C User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)