Fontos dokumentumok
Z777064
SRT® SEC-1000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
5 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
hydrophilic polymer phase
pórusméret:
1000 Å
Mátrix:
spherical silica
fully porous particle
Terméknév
SRT® SEC-1000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
material
PEEK
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
SRT®
molekulatömeg
50,000-7,500,000
gyártó/kereskedő neve
Sepax 215950P-4605
kiszerelés
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
5 cm × 4.6 mm
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
hydrophilic polymer phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
1000 Å
Üzemi pH tartomány
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Sepax SRT SEC columns feature a hydrophilic surface layer that effectively shields the highly porous, five micron silica particles from interacting with your sample. SRT columns are employed in the quality control of biotherapeutics by gel filtration chromatography. Select from a wide variety of available pore sizes to analyze peptides, proteins, glycoproteins, vaccines and water soluble polymers.
SRT User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)