Merck
Y0002371
Supelco
Mirabegron
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Mirabegron, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, YM 178, YM178(R)-Mirabegron
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H24N4O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mirabegron
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CNCCC1=CC=C(NC(CC2=CSC(N)=N2)=O)C=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBAPPPCECJKMCM-IBGZPJMESA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Mirabegron EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mirabegron is a potent and selective β3-adrenoceptor agonist that activates the β3 adrenergic receptor in the detrusor muscle in the bladder leading to muscle relaxation and an increase in bladder capacity.
Kiszerelés
Unit quantity: 120mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)