Merck
Y0002164
Clobetasol propionate for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Clobetasol propionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H32ClFO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
466.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
clobetasol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Clobetasol propionate for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Adrenal gland,Immune system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simon Schmid et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 259, 113808-113808 (2019-12-31)
Fish are exposed to estrogens, progestins and glucocorticoids in the aquatic environment but effects on the blood coagulation cascade are unknown. Here we analyzed effects of 17β-estradiol (E2) alone and in combination with mixtures of new generation progestins and the