RAD195
radiello™ Clips
suspending Radiello triangular support plate, pk of 20
About This Item
Javasolt termékek
használat
suspending Radiello triangular support plate
kiszerelés
pk of 20
gyártó/kereskedő neve
Radiello
technika/technikák
passive air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocols
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Related Content
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Ismerje meg a radiello diffúzív mintavételezést, és hogy miért ez a legjobb megoldás az Ön levegőminőségi igényeihez.