Fontos dokumentumok
PHR9153
Articaine EP Impurity C
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
1-Methylethyl 4-methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)-propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate hydrochloride, Articaine impurity C (PhEur), Articaine isopropyl ester hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Ügynökség
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)