Fontos dokumentumok
Y0001203
Hesperidin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperitin-7-rutinoside
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hesperidin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)