Merck
PHL80608
Oxypaeoniflorin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H28O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
496.46
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3(C)C4(O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5)[C@@]1(COC(C6=CC=C(O)C=C6)=O)[C@@]([H])(C4)[C@@](O)(C3)O2
InChI
1S/C23H28O12/c1-20-8-22(30)13-6-23(20,33-18-16(28)15(27)14(26)12(7-24)32-18)21(13,19(34-20)35-22)9-31-17(29)10-2-4-11(25)5-3-10/h2-5,12-16,18-19,24-28,30H,6-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCHVXNVDFYXLIL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)