Merck
PHL84219
3,3′,4′,5,6,7,8-Heptamethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3,5,6,7,8-pentamethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Methoxynobiletin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H24O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
432.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
InChI
1S/C22H24O9/c1-24-12-9-8-11(10-13(12)25-2)16-19(27-4)15(23)14-17(26-3)20(28-5)22(30-7)21(29-6)18(14)31-16/h8-10H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSXJHQZOHUYEGD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)