Merck
PHL84054
Pipermethystine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
5-(Acetyloxy)-5,6-dihydro-1-(1-oxo-3-phenylpropyl)-2(1H)-pyridinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N2(CC(C=CC2=O)OC(=O)C)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C16H17NO4/c1-12(18)21-14-8-10-16(20)17(11-14)15(19)9-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-6,8,10,14H,7,9,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLNNQCUATONMIT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)