Merck
PHL83240
3-O-Acetyl 9,11-dehydro β-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
9,11-Dehydro β-boswellic acid acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H48O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
496.72
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O([C@H]1[C@]([C@H]2[C@](CC1)(C3=CC=C4[C@H]5[C@@](CC[C@]4([C@@]3(CC2)C)C)(CC[C@H]([C@@H]5C)C)C)C)(C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C32H48O4/c1-19-11-14-28(4)17-18-30(6)22(26(28)20(19)2)9-10-23-29(5)15-13-25(36-21(3)33)32(8,27(34)35)24(29)12-16-31(23,30)7/h9-10,19-20,24-26H,11-18H2,1-8H3,(H,34,35)/t19-,20+,24-,25-,26+,28-,29-,30-,31-,32-/m1/s1
Általános leírás
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)