Merck
Y0001856
Paeoniflorin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
NSC 178886, Peoniflorin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H28O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
480.46
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
API-család
paeoniflorin
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]5(COC(=O)c4ccccc4)[C@H]3C[C@]25O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKRGDOXKVOZESV-WRJNSLSBSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Herbal constituent of peony root. It is used in Chinese traditional medicine for its spasmolytic and pain-relieving properties. Exhibits anticoagulant, neuromuscular blocking, cognition-enhancing, immunoregulating, and antihyperglycemic effects.
Kiszerelés
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)