Merck
PHL80444
Eriodictyol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3·,4·,5,7-Tetrahydroxyflavanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H](CC(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2/t13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBHXYTNGIZCORC-CYBMUJFWSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Analízis megjegyzés
For this product we use the non-stereospecific CAS number. It is expected that the natural enantiomer is predominant, however the substance is prone to racemization in solution. The product is therefore not specified stereospecifically and is only recommended to be used for non-stereospecific analysis.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha silybum thymus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)