Merck
PHL80351
Amentoflavone
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Didemethyl-ginkgetin, I3′,II8-Biapigenin, Tridemethylsciadopitysin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H18O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
538.46
Beilstein:
380244
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)-c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Biflavonoid with anti-inflammatory, anti-viral and cancer chemopreventive activity. It inhibits vascularization of tumors by blocking the activity of angiogenic VEGFs. Blocks the induction of COX-2 and up-regulates PPAR-γ. It is a negative modulator of the GABAA receptor at the benzodiazepine binding site.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo hypericum
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)