Fontos dokumentumok
Z677841
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Finn 94060100
maximum térfogat:
10 μL
térfogat tartomány:
0.1-10 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
barrier: no
kiszerelés:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
material
colorless tip
pink
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
barrier: no
kiszerelés
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
gyártó/kereskedő neve
Finn 94060100
maximum térfogat
10 μL
térfogat tartomány
0.1-10 μL
Általános leírás
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)