Fontos dokumentumok
Z777051
SRT® SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel
Szinonimák:
TM=["SRT"] SEC-300 Size Exclusion Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SRT® SEC-300 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
SRT®
molekulatömeg
5,000-1,250,000
gyártó/kereskedő neve
Sepax 215300-7830
kiszerelés
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
szennyeződések
<10 ppm metals
matrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
hydrophilic polymer phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
300 Å
operating pH range
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Sepax SRT SEC columns feature a hydrophilic surface layer that effectively shields the highly porous, five micron silica particles from interacting with your sample. SRT columns are employed in the quality control of biotherapeutics by gel filtration chromatography. Select from a wide variety of available pore sizes to analyze peptides, proteins, glycoproteins, vaccines and water soluble polymers.
SRT User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)