G005608
LC-MS Analysis of Explosives on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] methanol; [B] water; (50:50, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: MS: APCI(-)
injection: 5 μL
sample: 100 ng/mL in 50:50, methanol:water
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)