G005376
HPLC Analysis of 25-Dihydroxyvitamin D2, 25-Hydroxyvitamin D3 and 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 on Ascentis® Express F5, 30 °C
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 4293 psi (296 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 265 nm
ESI(+), m/z 100 - 1000
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in water:methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
mobil fázis alkotórész
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)