Fontos dokumentumok
FAP79867
Nut allergen in biscuit
reference material
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
Fera Science Ltd
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Allergens
Hazelnut and Peanut. Value for whole hazelnut and whole peanut protein spike and reference values for different ELISA kits.
Matrix Group: Processed Food
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)