Fontos dokumentumok
Z155586
Griffin-type SS beaker
capacity 4,000 mL, without handle
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
Jellemzők
graduations: no
Ma × külső átmérő
225 mm × 156 mm
kapacitás
4,000 mL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)