Fontos dokumentumok
ES5627
ChromegaChiral Chiral CCS, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 30 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
25 cm × 30 mm
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
amylose, carbamate phase
pórusméret:
1000 Å pore size
Mátrix:
fully porous particle
material
stainless steel column
Minőségi szint
termékcsalád
ChromegaChiral
gyártó/kereskedő neve
ES Industries 15N251-CCS
kiszerelés
1 ea of
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 30 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
amylose, carbamate phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
1000 Å pore size
működési pH
2-8
elválasztástechnika
chiral
supercritical fluid (SFC)
Általános leírás
ChromegaChiral CCS (amylose tris [(S)-a-methylbenzylcarbamate]) permits the enantiomeric separation of 1-Indanol without the addition of DEA (Diethyl amine). Historically DEA has been commonly used to improve peak shape for chiral separations of compounds such as 1-Indanol. ChromegaChiral CCS separates the 1-Indanol enantiomers with sharp peaks without DEA, providing superior chiral separations, sample loading and peak shape performance.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)