Fontos dokumentumok
G9173
Sigma-Aldrich
β2-Glycoprotein I from human plasma
Szinonimák:
Apolipoprotein H
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.56
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Teszt
≥96% (SDS-GE)
form
lyophilized
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APOH(350)
Related Categories
Alkalmazás
Possible target of antiphospholipid antibodies and a component involved in phospholipid immunogenicity in the APA syndrome.
Fizikai forma
Purified protein containing glycine and NaCl as stabilizers
Elkészítési megjegyzés
Store reconstituted product at 4°C no longer than 4 weeks.
Jogi nyilatkozat
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3