CX2563
Carboxen® 563 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Szinonimák:
Carboxen® Adsorbent
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
CARBOXEN® 563, 20-45 MESH,
leírás
Surface pH = 6.8
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási körülmény
room temperature
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
500 m2/g
pórusméret
24 % mesoporosity
38 % macroporosity
38 % microporosity
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)