Fontos dokumentumok
CRM36186
Paraoxon-ethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate, Diethyl p-nitrophenyl phosphate, Paraoxon, Paraoxon-ethyl
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
törésmutató
n20/D 1.51 (lit.)
sűrűség
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3