822859
TSKgel® UltraSW Aggregate (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TSKgel® UltraSW Aggregate Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 3 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh UltraSW Aggregate Guard Column
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
4 cm × 6 mm
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
300 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
TSKgel UltraSW Aggregate columns have a slightly larger pore size and smaller (3 μm) particle size than the industry-leading TSKgel G3000SWxl (5 μm) and SuperSW3000 (4 μm) columns. These 30 cm x 7.8 mm ID silica-based, stainless steel columns offer reduced lot-to-lot variation, long column life, reduction of unspecified adsorption, and superior recovery of aggregates.
The calibration curve of the TSKgel UltraSW Aggregrate column shows a separation range up to around 2 million Da, which provides better resolution of aggregates/multimers of a mAb than the TSKgel SuperSW mAb columns..
Fizikai forma
Jogi információk
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)