Fontos dokumentumok
814685
TOYOPEARL® HW-50F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 45 μm particle size
Szinonimák:
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
About This Item
UNSPSC kód:
41106500
termékcsalád
TOYOPEARL®
form
slurry
kiszerelés
bottle of 1 L
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 14685
parameter
3 bar max. pressure
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
45 μm
működési pH
2-13
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Toyopearl HW-50 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography of proteins between 500-80,000 Da.
Specifikációk
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Fizikai forma
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)