Fontos dokumentumok
64748
Supelco
Specialty Glass Column
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
Szinonimák:
Drying Column with Reservoir, 200mm x 7mm ID x 9mm OD, 280mm Overall
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
Minőségi szint
technika/technikák
LPLC: suitable
oszlop H × külső átmérő × belső átmérő
200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
kompatibilitás
for use with US EPA Protocol
Tulajdonságok és előnyök
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)