Fontos dokumentumok
59202
Supelco
Postcolumn Reactor Components, Glass Beads
size 250 μm, acid-washed
About This Item
UNSPSC kód:
41115854
kiszerelés
pkg of 25 g
méret
250 μm
Általános leírás
The equipment needed to perform post-column reactions can be relatively simple. These components (glass beads, acid-washed) enable easy and economic construction of desired systems. For large peak volumes, the use of a column (5 cm x 4.6 mm) filled with 250 μm beads is recommended. For small peak volumes, a single bead string reactor (30 cm of 0.5 mm I.D. PTFE tubing) filled with 250 μm beads may be utilized.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)