584572-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
5.6% Carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
oszlop H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
90 m2/g
Mátrix
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
AQ-C18, polar modified bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)