58295C40
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L3
termékcsalád
SUPELCOSIL™
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
kiszerelés
1 ea of
parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
külső felület
170 m2/g
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
silica phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
pH-tartomány
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?