Fontos dokumentumok
57648
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 2 mL, PEEK
About This Item
UNSPSC kód:
41115854
material
PEEK
PEEK sample loop
külső átmérő
1.6 mm
1/16 in.
térfogat
2 mL
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)