Fontos dokumentumok
66882-U
Empore™ SPE Disks
C8, diam. 47 mm, pk of 20
Szinonimák:
C8, SPE disk, 47 mm
About This Item
Javasolt termékek
product name
Empore™ SPE Disks, matrix active group C8, diam. 47 mm, pk of 20
kiszerelés
pk of 20
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
CDS Analytical 98-0604-0214-0
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
Átmérő
47 mm
membránvastagság
0.5 mm
mátrix aktív csoport
C8
részecskeméret
12 μm
Általános leírás
The Empore line of SPE disks comprises of the most complete line of SPE disks for extracting large volumes of aqueous samples. The product line ranges from time-tested C18 to unique phase chemistries such as carbon and the highly polar Oil & Grease disk. The disks are ideal for environmental analysis where 1 L sample volumes are not uncommon and provide an efficient alternative to LLE.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Egyéb megjegyzések
- EPA Method 549.2 - Diquat and Paraquat
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)