Fontos dokumentumok
50632-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core PFP HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L43
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
Paraméterek
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
90 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
PFP (pentafluorophenyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
- Liquid chromatographic determination of lumacaftor in the presence of ivacaftor and identification of five novel degradation products using high-performance liquid chromatography ion trap time-of-flight mass spectrometry.: This study employs an Ascentis® Express F5, 5 µm HPLC column for the precise determination of lumacaftor amidst ivacaftor and identifies novel degradation products, showcasing the column′s efficacy in complex mixture analysis (Özcan et al., 2023).
- Stability-indicating LC-MS/MS and LC-DAD methods for robust determination of tasimelteon and high resolution mass spectrometric identification of a novel degradation product.: Utilizing the Ascentis® Express F5, 5 µm HPLC column, this research developed stability-indicating methods for tasimelteon, highlighting the column′s robustness in pharmaceutical analysis (Özcan et al., 2020).
- Recent trends in ultra-fast HPLC: new generation superficially porous silica columns.: This review explores the advancements in HPLC columns, including the Ascentis® Express F5, emphasizing its role in achieving ultra-fast separations in analytical chemistry (Ali et al., 2012).
Jogi információk
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)