Fontos dokumentumok
50630-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
Terméknév
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 10 cm × 1.5 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
Paraméterek
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
H × belső átmérő
10 cm × 1.5 mm
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
std dev 2.7 μm
pórusméret
90 Å
működési pH
2-9
Általános leírás
Ascentis Express HPLC columns, through the use of Fused-Core® particle technology, can provide you with both the high speed and high efficiencies of sub-2 μm particles while maintaining lower backpressures. The combination of high efficiency and low backpressure benefits UPLC® (or other ultra high pressure system) users, as well as conventional HPLC users.
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)