Fontos dokumentumok
50603-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L43
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
Paraméterek
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 2.1 mm
külső felület
90 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
PFP (pentafluorophenyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Jogi információk
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)