Fontos dokumentumok
48101
Supelco
EPA 8240/8260 VOA Surrogate Spike Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Ügynökség
EPA 8240,8260
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type surrogate
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
1000 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    4-Bromofluorobenzene
    1,2-Dichloroethane-d4
    Toluene-d8
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)