Fontos dokumentumok
41909
Supelco
Stand for SCOTTY® 110 HP Cylinder
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
kiszerelés
pkg of 1 ea
alkalmazás(ok)
environmental
Általános leírás
Ensures your SCOTTY 110 cylinder will be stable on a bench-top or other flat surface. This product will hold cylinders with a 3¼" diameter.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)