Fontos dokumentumok
29755-U
Graphsphere™ 2016
glass TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
glass TD tube
Minőségi szint
leírás
For use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments, PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Jellemzők
fritted
preconditioned
kiszerelés
pkg of 10 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső átmérő × H
1/4 × 3 1/2
Mátrix
Carboxen® 1016 carbon molecular sieve (CMS)
alkalmasság
suitable for (An Alternative to Tenax TA)
alkalmazás(ok)
environmental
industrial hygiene
környezetbarátabb alternatív kategória
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)