Fontos dokumentumok
28283-U
Carbotrap® 300 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Szinonimák:
Carbotrap® 300 glass TD tube, 7 IN, for Gerstel®
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Carbotrap® 300, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
material
glass TD tube
Minőségi szint
Ügynökség
EPA TO-17
leírás
Sealed with TDS³ Storage Container
termékcsalád
Carbotrap®
Jellemzők
fritted
preconditioned
kiszerelés
pkg of 1 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × belső átmérő × H
6 mm × 4 mm × 7 in.
Mátrix
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.