Fontos dokumentumok
29306-U
Supelco
Certified polypropylene caps with septa, pkg of 100
snap cap, PTFE/silicone septum (with slit)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone septum (with slit)
blue polypropylene cap
Jellemzők
closure type blue polypropylene snap cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
szerelvény
thread for 11 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)